Learn More
Diclorhidrato de 1,4-dibencilpiperazina-d4, TRC
Código de producto. 30351240
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30351240 50 mg 50 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30351240 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD41788250MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 1,4-Dibenzylpiperazine-d4 Dihydrochloride
CAS 118221-01-5
Fórmula molecular C18H20D4Cl2N2
Cantidad 50 mg
Sinónimo 1,4-Bis(phenylmethyl)piperazine-d4 Hydrochloride, N,N'-Dibenzylpiperazine-d4 Dihydrochloride, DBZP-d4
Fórmula InChI InChI=1S/C18H22N2.2ClH/c1-3-7-17(8-4-1)15-19-11-13-20(14-12-19)16-18-9-5-2-6-10-18;;/h1-10H,11-16H2;2*1H/i11D2,13D2;;
SMILES Cl.Cl.[2H]C1([2H])N(Cc2ccccc2)CCN(Cc3ccccc3)C1([2H])[2H]
Nombre IUPAC 1,4-dibencil-2,2,3,3-tetradeuteriopiperazina; diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 343.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.1568
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.