Learn More
1,4-dibencilpiperazina.2HCl, 1 mg/ml en acetonitrilo/agua: 1/1 (como base libre), Lipomed
Código de producto. 30464053
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30464053 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30464053 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMDBZ1578HC1LAH
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
1,4-dibencilpiperazina.2HCl, 1 mg/ml en acetonitrilo/agua: 1/1 (como base libre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Dibenzylpiperazine Dihydrochloride
CAS 2298-55-7
Nombres de analitos o componentes 1,4-Dibenzylpiperazine Dihydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H22 N2 . 2 Cl H
Concentración 1 mg/mL
Sinónimo Piperazine, 1,4-bis(phenylmethyl)-, hydrochloride (1:2), Piperazine, 1,4-dibenzyl-, dihydrochloride (7 CI,8 CI)
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.Cl.C(N1CCN(Cc2ccccc2)CC1)c3ccccc3
Nombre IUPAC 1,4-dibencilpiperazina; diclorhidrato
Solvent or Matrix Acetonitrile/Water
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 339.3
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.1317 g/mol