Learn More
1,4-Dibenzoilbenceno, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11499962
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad missing translation for 'unitSize'
11499962 5 g 5 g
11409972 25 g 25 g
11419972 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Código de producto. 11499962 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' A12070.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3016-97-5
Fórmula molecular C20H14O2
Peso molecular (g/mol) 286.33
Número MDL MFCD00014087
Clave InChI NPENBPVOAXERED-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-dibenzoylbenzene, 1,4-phenylenebis phenylmethanone, methanone, 1,4-phenylenebis phenyl, p-dibenzoylbenzene, 4-benzoylbenzophenone, 4-benzoylphenyl phenyl methanone, phenyl 4-phenylcarbonyl phenyl ketone, acmc-1cqof, 4-benzoylphenyl-phenylmethanone
PubChem CID 76395
Nombre IUPAC (4-benzoilfenil)-fenilmetanona
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)C(=O)C3=CC=CC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Dibenzoylbenzene
Punto de fusión 161°C to 165°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1880440
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.33
Porcentaje de pureza 99%