Learn More
1,4-Diazepane, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10157384
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10157384 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
1 options
Código de producto. 10157384 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB01866DE
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 505-66-8
Fórmula molecular C5H12N2
Peso molecular (g/mol) 100.165
Clave InChI FQUYSHZXSKYCSY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo homopiperazine, 1,4-diazacycloheptane, 1h-1,4-diazepine, hexahydro, hexahydro-1,4-diazepine, 1,4 diazepane, perhydro-1,4-diazepine, trimethyleneethylenediamine, 1,4-diazepan, unii-95cl167w8t, hexahydro-1h-1,4-diazepine
PubChem CID 68163
Nombre IUPAC 1,4-diazepano
SMILES C1CNCCNC1
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 1, 4-Diazepane
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.16
Porcentaje de pureza 95%
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.