Learn More
(+/-)-1,4-Diazabiciclo[4.4.0]decano, TRC
Código de producto. 30368704
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30368704 500 mg 500 miligramos
30368170 250 mg 250 miligramos
30355409 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30368704 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD417580500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4430-75-5
Fórmula molecular C8H16N2
Peso molecular (g/mol) 140.23
Nombre IUPAC 2,3,4,6,7,8,9,9a-octahidro-1H-pirido[1,2-a]pirazina
SMILES C1CCN2CCNCC2C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-1,4-Diazabicyclo[4.4.0]decane
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H16N2/c1-2-5-10-6-4-9-7-8(10)3-1/h8-9H,1-7H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.1313