Learn More
(+/-)-1,4-Diazabiciclo[4.4.0]decano, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15498937
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15498937 250 mg 250 miligramos
15488937 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15498937 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52305.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 4430-75-5 | C8H16N2 | 140.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4430-75-5
Fórmula molecular C8H16N2
Peso molecular (g/mol) 140.23
Número MDL MFCD01098257
Clave InChI ONHPOXROAPYCGT-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo octahydro-1h-pyrido 1,2-a pyrazine, octahydro-2h-pyrido 1,2-a pyrazine, octahydro-pyrido 1,2-a pyrazine, 1,4-diazabicyclo 4.4.0 decane, octahydro-1h-pyrido 1,2-a piperazine, chembl98511, octahydropyrido 1,2-a pyrazine, 2,3,4,6,7,8,9,9a-octahydro-1h-pyrido 1,2-a pyrazine, +/--1,4-diazabicyclo, octahydropyrido 1,2-a-pyrazine
PubChem CID 2876391
Nombre IUPAC octhidro-1H-pirido[1,2-a]pirazina
SMILES C1CCN2CCNCC2C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-1,4-Diazabicyclo[4.4.0]decane
Punto de ebullición 68°C to 72°C (3 mmHg)
Cantidad 250 mg
Número UN UN3267
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.23
Porcentaje de pureza ≥98%