Learn More
1,4-Diazabiciclo[3.2.2]nonano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11936681 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11936681 1 g Frasco de vidrio 1 g
11946681 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11936681 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 438900010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 283-38-5 | C7H14N2 | 126.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 283-38-5
Fórmula molecular C7H14N2
Peso molecular (g/mol) 126.2
Clave InChI XJKNACDCUAFDHD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-diazabicyclo 3.2.2 nonane, 1,4-diazobicylco 3.2.2 nonane, 1,4-diaza-bicyclo 3.2.2 nonane, 1,4-diazabicyclo-3.2.2 nonane, 1,4-diazabicyclo 3.2.2 _nonane, 1,4-diazabicyclo 3.2.2-nonane
PubChem CID 398407
Nombre IUPAC 1,4-diazabiciclo[3.2.2]nonano
SMILES C1CN2CCC1NCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Diazabicyclo[3.2.2]nonane
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 58.0°C to 79.0°C
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 77.0°C to 79.0°C (6.0 Torr)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.2
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido ceroso
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,4-Diazabicyclo[3.2.2]nonane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.