Learn More
1,4-Diazabiciclo[2.2.2]octano, TRC
Product Code. 30367184
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
100 g
Unit Size:
10 g
100 g
2.50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
30367184 100 g 100 g
30355723 2.5 g 2.50 g
30353755 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30367184 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD417145100G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 280-57-9
Fórmula molecular C6H12N2
Peso molecular (g/mol) 112.17
Sinónimo 1,4-Ethylenepiperazine, 33LSI, 33LV, A 33, A 33LV, AE 33, Activator 105E, Amicure TEDA, Bicyclo[2.2.2]-1,4-diazaoctane, Catalyst A 33, D 33LV, Dabco, Dabco 33, Dabco 33LV, Dabco 33S, Dabco 3LV, Dabco A 33, Dabco Crystal, Dabco Crystalline, Dabco D 0134, Dabco H 1010, Dabco L 1202, Dabco S 25, Jeffcat TD 100, Kaolizer 31, L 33, L 33E, LC 96003, LV 33, Lupragen N 201, Minico L 1020, N,N'-endo-Ethylenepiperazine, NSC 56362, Niax A 33, PC CAT TD 33, PC-TD, PT 301, PT 301 (catalyst), PUR 812, Polycat 33LV, S 25, S 33, TD 100, TED, TEDA, TEDA 33, TEDA 33P, TEDA L 33, TEDA-L 25B, TEDA-L 33B, Tegamine 33, Tego Amine, Tegoamin 33, Texacat TD 100, Texacat TD 33, Thancat TD 33, Thancat TD 33A, Toral SM 2, Toyocat L 33, Toyocat TEDA L 33, Triethylenediamine, 1,4-Ethylenepiperazine, 33LV, A 33, AE 33, Activator 105E, Bicyclo[2.2.2]-1,4-diazaoctane, D 33LV, Dabco, Dabco 33LV, Dabco 3LV, Dabco Crystal, Dabco Crystalline, Dabco L 1202, Dabco S 25, Jeffcat TD 100, Kaolizer 31, L 33, L 33E, LC 96003, LV 33, Minico L 1020, N,N'-endo-Ethylenepiperazine, NSC 56362, Niax A 33, PC CAT TD 33, PC-TD, Polycat 33LV, TD 100, TED, TEDA, Teda L 33, Tegamine 33, Tego Amine, Tegoamin 33, Texacat TD 100, Texacat TD 33, Thancat TD 33, Thancat TD 33A, Toral SM 2, Toyocat L 33, Toyocat TEDA L 33, Triethylenediamine
Nombre IUPAC 1,4-diazabiciclo[2.2.2]octano
SMILES C1CN2CCN1CC2
Specifications
Nombre del producto químico o material 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12N2/c1-2-8-5-3-7(1)4-6-8/h1-6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.1