Learn More
Aducto de bis(dióxido de azufre) de 1,4-diazabiciclo[2.2.2]octano, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane bis(Sulfur Dioxide) Adduct |
| CAS | 119752-83-9 |
| Fórmula molecular | C6H12N2O4S2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1,4-Disulfino-1,4-Diazoniabicyclo[2.2.2]Octane, Bis(Inner Salt) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12N2O4S2/c9-13(10)7-1-2-8(5-3-7,6-4-7)14(11)12/h1-6H2 |
| SMILES | O=[S-](=O)[N+]12CC[N+](CC1)(CC2)[S-](=O)=O |
| Nombre IUPAC | 1,4-disulfinato-1,4-diazoniabiciclo[2.2.2]octano |
| Peso molecular (g/mol) | 240.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 240.0238 |