Learn More
1,4-Diazabiciclo[2.2.2]aducto de octano bis(dióxido de azufre), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15525196 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15525196 1 g 1 g
15348965 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15525196 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 456350010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 119752-83-9 | C6H12N2O4S2 | 240.3 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119752-83-9
Fórmula molecular C6H12N2O4S2
Peso molecular (g/mol) 240.3
Clave InChI RWISEVUOFYXWFO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-diazabicyclo 2.2.2 octane-1,4-diium-1,4-disulfinate, 1,4-diazoniabicyclo 2.2.2 octane-1,4-disulfinate, 1,4-diazabicyclo 2.2.2 octane-1,4-diium-1,4-disulf, 1,4-diazabicyclo 2.2.2 octane bis sulfur dioxide adduct, 1,4-diazoniabicyclo 2.2.2 octane-1,4-diylbis dioxosulfur vi, 1,4-diazabicyclo 2.2.2 octane bis sulfur dioxide adduct sulfur, elemental analysis
PubChem CID 75176251
Nombre IUPAC 1,4-diazoniabiciclo[2.2.2]octano-1,4-disulfinato
SMILES C1C[N+]2(CC[N+]1(CC2)S(=O)[O-])S(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane bis(sulfur dioxide) adduct
Punto de fusión 168.0°C to 172.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.3
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane bis(sulfur dioxide) adduct
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.