Learn More
1,4-Diaminobután, TRC
Código de producto. 30135224
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135224 100 g 100 g
30136904 25 g 25 g
30005187 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135224 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD416025100G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-60-1
Fórmula molecular C4 H12 N2
Peso molecular (g/mol) 88.15
Sinónimo Tetramethylenediamine (7CI), 1,4-Butylenediamine, 1,4-Diamino-n-butane, 1,4-Diaminobutane, 1,4-Tetramethylenediamine, NSC 60545, Putramine, Putrascine, Putrescin, Putrescine, α,ω-Butanediamine
Nombre IUPAC butano-1,4-diamina
SMILES NCCCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Diaminobutane
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H12N2/c5-3-1-2-4-6/h1-6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.1