Learn More
Diclorhidrato de 1,4-diaminobutano, TRC
Código de producto. 30366085
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30366085 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30366085 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD416020100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Putrescine dihydrochloride
CAS 333-93-7
Fórmula molecular C4 H12 N2 . 2 Cl H
Cantidad 100 g
Sinónimo 1,4-Butanediamine, hydrochloride (1:2), 1,4-Butanediamine, dihydrochloride (8CI,9CI), 1,4-Diaminobutane dihydrochloride, Putrescine dihydrochloride, Putrescine hydrochloride, Tetramethylenediamine dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C4H12N2.2ClH/c5-3-1-2-4-6;;/h1-6H2;2*1H
SMILES Cl.Cl.NCCCCN
Nombre IUPAC butano-1,4-diamina; diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 161.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.0534