Learn More
Diclorhidrato de 1,4-diaminobutano, TRC
Product Code. 30368634
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Unit Size:
10 g
Product Code. Cantidad Unit Size
30368634 10 g 10 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30368634 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD41602010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Putrescine dihydrochloride
CAS 333-93-7
Fórmula molecular C4 H12 N2 . 2 Cl H
Cantidad 10 g
Sinónimo 1,4-Butanediamine, hydrochloride (1:2), 1,4-Butanediamine, dihydrochloride (8CI,9CI), 1,4-Diaminobutane dihydrochloride, Putrescine dihydrochloride, Putrescine hydrochloride, Tetramethylenediamine dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C4H12N2.2ClH/c5-3-1-2-4-6;;/h1-6H2;2*1H
SMILES Cl.Cl.NCCCCN
Nombre IUPAC butano-1,4-diamina; diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 161.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.0534