Learn More
1,4-Diaminobutane dihydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16449426
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16449426 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16449426 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYY1781
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress 1,4-Diaminobutane (Putrescine) dihydrochloride is an endogenous metabolite, acts as an indicator of pollution-induced stress in higher plants: barley and rape stressed with Cr(III) or Cr(VI).
1,4-Diaminobutane (Putrescine) dihydrochloride is an endogenous metabolite, acts as an indicator of pollution-induced stress in higher plants: barley and rape stressed with Cr(III) or Cr(VI).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Diaminobutane dihydrochloride
CAS 333-93-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C4H14Cl2N2
Cantidad 100 mg
Sinónimo Putrescine dihydrochloride
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (310.42 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 10 mg/mL (62.08 mM; Need ultrasonic)
SMILES NCCCCN.[H]Cl.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 161.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.07
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism