Learn More
1,4-Diaminobutano dihidrocloruro, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11453867
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11453867 25 g 25 g
11463867 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11453867 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18312.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 333-93-7 | C4H14Cl2N2 | 161.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 333-93-7
Fórmula molecular C4H14Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 161.07
Número MDL MFCD00012526
Clave InChI XXWCODXIQWIHQN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-diaminobutane dihydrochloride, putrescine dihydrochloride, tetramethylenediamine dihydrochloride, putrescine hydrochloride, 1,4-butanediamine dihydrochloride, unii-x45sur7rhy, 1,4-butanediamine, dihydrochloride, 1,4-butanediamine, hydrochloride, 1,4-diaminobutane, dihydrochloride, butane-1,4-diamine dihydrochloride
PubChem CID 9532
Nombre IUPAC butano-1,4-diamina; diclorhidrato
SMILES C(CCN)CN.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Diaminobutane dihydrochloride
Punto de fusión ∼280°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Beilstein 3906680
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,7947
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.08
Porcentaje de pureza 99%