Learn More
1,4-Diaminobutano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10386410 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2,5 KG
25 GR
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10386410 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10316130 100 g Frasco de vidrio 100 g
10326130 500 g Frasco de vidrio 500 g
10267363 2.5 kg Frasco de plástico 2,5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10386410 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 112120250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.00€
    42.65€ / 25 g
    Ahorro 7.35€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 110-60-1 | C4H12N2 | 88.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-60-1
Fórmula molecular C4H12N2
Peso molecular (g/mol) 88.15
Número MDL MFCD00008235
Clave InChI KIDHWZJUCRJVML-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-diaminobutane, putrescine, 1,4-butanediamine, tetramethylenediamine, butylenediamine, putrescin, 1,4-butylenediamine, tetramethyldiamine, 1,4-tetramethylenediamine, putrescina
PubChem CID 1045
ChEBI CHEBI:17148
Nombre IUPAC butano-1,4-diamina
SMILES C(CCN)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 4-Diaminobutane
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 27.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8770g/mL
Punto de ebullición 158.0°C to 160.0°C
Temperatura de inflamación 45°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2N(CH2)4NH2
Índice de refracción 1.4560 to 1.4610
Cantidad 25 g
Beilstein 04,264
Índice Merck 15,8058
Gravedad específica 0.877
Información de solubilidad Solubility in water: 40g/L (20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido o sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,4-Diaminobutane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.