Learn More
1,4-Diaminobutano-1,4-13C2 Dihidrocloruro, TRC
Código de producto. 30352241
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30352241 10 mg 10 miligramos
30349850 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30352241 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD41602910MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96839-26-8
Fórmula molecular C213C2H12N2 . 2(HCl)
Peso molecular (g/mol) 163.06
Sinónimo 1,4-Butanediamine-1,4-13C2, dihydrochloride (9CI), 1,4-Butanediamine-1,4-13C2 dihydrochloride, 1,4-Butanediamine-13C2 dihydrochloride, 1,4-Diaminobutane-1,4-13C2 dihydrochloride, Putrescine-13C2 dihydrochloride
SMILES Cl.Cl.N[13CH2]CC[13CH2]N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Diaminobutane-1,4-13C2 Dihydrochloride
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H12N2.2ClH/c5-3-1-2-4-6;;/h1-6H2;2*1H/i3+1,4+1;;
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.0601