Learn More
1,4-Diaminoantraquinona, tecnología. 90 %
Código de producto. 11464220
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11464220 25 g 25 g
11419446 100 g 100 g
11429446 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11464220 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19156.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza como intermediario de los colorantes sintéticos. Se usa en tintes reductores de antraquinona, colorantes dispersantes, colorantes ácidos e intermediarios. También para dispersar colorantes en tono morado. La 1,4-diaminoantraquinona oxidada con diferentes átomos metálicos da lugar a la conducción de polímeros de coordinación compuestos por moléculas de ligandos difuncionales vinculadas por átomos metálicos. La 1, 4-diaminoantraquinona se aplica en las células solares. Un diodo fotoconductor híbrido Si/poli (1, 4-diaminoantraquinona) para aplicaciones de sensores ópticos. Actúa como la incorporación secuencial del mediador en la detección electroquímica de glucosa en un electrodo de oro.
Solubilidad
Soluble en benceno, piridina, las dificultades, ligeramente soluble en acetato de anilina caliente y etanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 128-95-0
Fórmula molecular C14H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 238.25
Número MDL MFCD00001224
Clave InChI FBMQNRKSAWNXBT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-diaminoanthraquinone, disperse violet 1, krisolamine, 9,10-anthracenedione, 1,4-diamino, grasol violet r, seacyl violet r, acetate red violet r, 1,4-diamino anthraquinone, setacyl violet r, oil violet r
PubChem CID 31420
Nombre IUPAC 1,4-Diaminoantracieno-9,10-diona
SMILES NC1=CC=C(N)C2=C1C(=O)C1=CC=CC=C1C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Diaminoanthraquinone
Punto de fusión 260°C to 265°C
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Beilstein 2216556
Información de solubilidad Soluble in benzene,pyridine,the difficulties,slightly soluble in hot aniline acetate,ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.25
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico