Learn More
1,4-Diamino-2,3-dihidroantraquinona, TRC
Código de producto. 30360587
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30360587 10 g 10 g
30353687 1 g 1 g
30353688 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30360587 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD41628010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81-63-0
Fórmula molecular C14 H12 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 240.26
Sinónimo 1,4-Diamino-2,3-dihydro-9,10-anthracenedione, 2,3-Dihydro-1,4-diamino
Nombre IUPAC 1,4-diamino-2,3-dihidroantraceno-9,10-dión
SMILES NC1=C2C(=O)c3ccccc3C(=O)C2=C(N)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Diamino-2,3-dihydroanthraquinone
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12N2O2/c15-9-5-6-10(16)12-11(9)13(17)7-3-1-2-4-8(7)14(12)18/h1-4H,5-6,15-16H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.0899