Learn More
1,4-diacrililpiperazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Diacrylylpiperazine |
| CAS | 6342-17-2 |
| Fórmula molecular | C10 H14 N2 O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14N2O2/c1-3-9(13)11-5-7-12(8-6-11)10(14)4-2/h3-4H,1-2,5-8H2 |
| SMILES | C=CC(=O)N1CCN(CC1)C(=O)C=C |
| Nombre IUPAC | 1-(4-prop-2-enoilpiperazin-1-il)prop-2-en-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 194.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.1055 |