Learn More
1,4-Di-terc-butilbenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11453367
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Unit Size:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11453367 25 g 25 g
11443367 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11453367 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A17146.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1012-72-2 | C14H22 | 190.33 g/mol
1,4-di-tert-butylbenzene (DTBB) is used as a crystallized form from several organic solvents to study the effect of solvents and crystallization conditions on its habit. It is also used as a solvent and an intermediate in the manufacture of other organic compounds for the finished products of such as curing agents, engineering plastics and cross-linking agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el 1,4-di-terc-butilbenceno (DTBB) se utiliza como forma cristalizada de varios disolventes orgánicos para estudiar el efecto de los disolventes y las condiciones de cristalización en su hábito. También se utiliza como disolvente y como intermedio en la fabricación de otros compuestos orgánicos para los productos acabados, como los agentes endurecedores, los plásticos de ingeniería y los agentes de entrecruzamiento.
Solubilidad
insoluble en agua. Soluble en etanol, benceno y tetracloruro de carbono.
Notas
almacénese en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable a temperaturas y presiones normales. Manténgase lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1012-72-2
Fórmula molecular C14H22
Peso molecular (g/mol) 190.33
Número MDL MFCD00008836
Clave InChI OOWNNCMFKFBNOF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-di-tert-butylbenzene, p-di-tert-butylbenzene, benzene, p-di-tert-butyl, benzene, 1,4-bis 1,1-dimethylethyl, unii-55ptx4kh71, bis 1,1-dimethylethyl benzene, benzene, bis 1,1-dimethylethyl, 1,4-di-t-butylbenzene, acmc-2097up, 1,4-bis tert-butyl benzene
PubChem CID 13895
Nombre IUPAC 1,4-diterc-butilbenceno
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(C)(C)C
Specifications
Nombre del producto químico o material 1,4-Di-tert-butylbenzene
Punto de fusión 75°C to 79°C
Densidad 0.985
Punto de ebullición 236°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1617000
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in ethanol,benzene,carbon tetrachloride.
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.33
Porcentaje de pureza 98%