Learn More
1,4-Di-n-butoxi-2-nitrobenceno, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11420598
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11420598 25 g 25 g
11410598 5 g 5 g
11430598 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11420598 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24709.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 135-15-9
Fórmula molecular C14H21NO4
Peso molecular (g/mol) 267.33
Número MDL MFCD00272266
Clave InChI UVLGMZCLSQBSPZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 67265
Nombre IUPAC 1,4-dibutoxi-2-nitrobenceno
SMILES CCCCOC1=CC=C(OCCCC)C(=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Di-n-butoxy-2-nitrobenzene
Cantidad 25 g
Sinónimo 2,5-di-n-butoxynitrobenzene, benzene,1,4-dibutoxy-2-nitro, benzene,4-dibutoxy-2-nitro, 1,4-di-n-butoxy-2-nitrobenzene, benzene, 1,4-dibutoxy-2-nitro
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.33
Porcentaje de pureza 98%