Learn More
1,4-Di(metil-d3)-naftaleno, TRC
Código de producto. 30372971
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30372971 2.5 mg
30379313 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30372971 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4763822.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13720-08-6
Fórmula molecular C12H6D6
Peso molecular (g/mol) 162.26
Sinónimo NSC 61779-d6, (1,4-Dimethyl-d6)-naphthalene
SMILES [2H]C([2H])([2H])c1ccc(c2ccccc12)C([2H])([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Di(methyl-d3)-naphthalene
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H12/c1-9-7-8-10(2)12-6-4-3-5-11(9)12/h3-8H,1-2H3/i1D3,2D3