Learn More
1,4-Di(hidroximetil)benceno, TRC
Código de producto. 30379129
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Código de producto. Cantidad
30379129 1 g
1 options
Código de producto. 30379129 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4523451G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Phenylenedimethanol
CAS 589-29-7
Fórmula molecular C8 H10 O2
Cantidad 1 g
Sinónimo 1,4-Benzenedimethanol, p-Xylene-α,α'-diol (6CI,7CI,8CI), 1,4-Bis(hydroxymethyl)benzene, 1,4-Di(hydroxymethyl)benzene, 1,4-Dimethylolbenzene, 1,4-Phenylenedimethanol, 1,4-Xylylene glycol, 4-(Hydroxymethyl)benzenemethanol, 4-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol, NSC 5097, Terephthalyl alcohol, [4-(Hydroxymethyl)phenyl]methanol, p-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol, p-Benzenedimethanol, p-Bis(hydroxymethyl)benzene, p-Xylene dimethanol, p-Xylene glycol, p-Xylylene glycol, p-Xylylene-α,α'-diol, p-Xylylenediol, α,α'-Dihydroxy-p-xylene, α,α'-p-Xylenediol
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10O2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-4,9-10H,5-6H2
SMILES OCc1ccc(CO)cc1
Nombre IUPAC [4-(hidroximetil)fenil]metanol
Peso molecular (g/mol) 138.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.0681