Learn More
1,4-Di(hidroximetil)benceno-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Di(hydroxymethyl)benzene-d4 |
| CAS | 1158734-28-1 |
| Fórmula molecular | C8 D4 H6 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1,4-Benzene-2,3,5,6-d4-dimethanol, 1,4-Di(hydroxymethyl)benzene-d4, [2,3,5,6-Tetradeuterio-4-(hydroxymethyl)phenyl]methanol, 1,4-Di(hydroxymethyl)benzene-2,3,5,6-D4, 1,4-Phenylenedimethanol-d4, 1,4-Xylylene glycol-d4, α,α'-Dihydroxy-p-xylene-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10O2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-4,9-10H,5-6H2/i1D,2D,3D,4D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(CO)c([2H])c([2H])c1CO |
| Nombre IUPAC | [2,3,5,6-tetradeuterio-4-(hidroximetil)fenil]metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 142.188 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 142.093 |