Learn More
1,4-Di(bromometil)benceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Di(bromomethyl)benzene |
| CAS | 623-24-5 |
| Fórmula molecular | C8H8Br2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 1,4-Bis(bromomethyl)benzene, 1,4-Xylylene Dibromide, 4-Bromomethylbenzyl Bromide, p-Xylylene Bromide, NSC 6226 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8Br2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-4H,5-6H2 |
| SMILES | BrCc1ccc(CBr)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1,4-bis(bromometil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 263.96 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 261.8993 |