Learn More
1,4-Di(bromometil)benceno-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Di(bromomethyl)benzene-d4 |
| CAS | 74903-75-6 |
| Fórmula molecular | C8H4D4Br2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1,4-Bis(bromomethyl)benzene-d4, 1,4-Xylylene-d4 Dibromide, 4-Bromomethylbenzyl-d4 Bromide, p-Xylylene-d4 Bromide, NSC 6226-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8Br2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-4H,5-6H2/i1D,2D,3D,4D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(CBr)c([2H])c([2H])c1CBr |
| Nombre IUPAC | 1,4-bis(bromometil)-2,3,5,6-tetradeuterobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 267.98 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 265.9244 |