Learn More
1,4-Di-2-furoil-piperazina, TRC
Código de producto. 30381241
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30381241 500 mg
30383330 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30381241 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD445090500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31350-27-3
Fórmula molecular C14 H14 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 274.27
Sinónimo 1,4-Bis(furan-2-ylcarbonyl)piperazine, Terazosin Hydrochloride Dihydrate Imp. M (EP), Prazosin Hydrochloride Imp. B (EP)
Nombre IUPAC [4-(furano-2-carbonil)piperazina-1-il]-(furano-2-il)metanona
SMILES O=C(N1CCN(CC1)C(=O)c2occc2)c3occc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Bis(furan-2-ylcarbonyl)piperazine
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14N2O4/c17-13(11-3-1-9-19-11)15-5-7-16(8-6-15)14(18)12-4-2-10-20-12/h1-4,9-10H,5-8H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.0954