Learn More
1,4-ciclohexanodiona, TRC
Código de producto. 30356567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30356567 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30356567 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC987990100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Cyclohexanedione
CAS 637-88-7
Fórmula molecular C6H8O2
Cantidad 100 g
Sinónimo 1,4-Dioxocyclohexane, NSC 7192, Tetrahydroquinone
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H2
SMILES O=C1CCC(=O)CC1
Nombre IUPAC ciclohexano-1,4-diona
Peso molecular (g/mol) 112.13