Learn More
Acetal monoetilen 1,4-ciclohexanodiona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Cyclohexanedione Monoethylene Acetal |
| CAS | 4746-97-8 |
| Fórmula molecular | C8H12O3 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one, 1,4-Cyclohexanedione Cyclic Ethylene Monoketal, 1,4-Cyclohexanedione Mono(ethylene Ketal), 1,4-Cyclohexanedione Monoethylene Ketal, 1,4-Cyclohexanedione Cyclic 1,2-Ethanediyl Acetal, 4,4-(Ethylenedioxy)cyclohexanone, 6,10-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one, 8-Oxo-1,4-dioxaspiro[4.5]decane, Cyclohexane-1,4-dione Mono(ethylene Glycol Ketal) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H12O3/c9-7-1-3-8(4-2-7)10-5-6-11-8/h1-6H2 |
| SMILES | O=C1CCC2(CC1)OCCO2 |
| Nombre IUPAC | 1,4-dioxaspiro[4.5]decan-8-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 156.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.0786 |