Learn More
1,4-Ciclohexanediona monoetileno acetal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11428603
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11428603 5 g 5 g
11438603 25 g 25 g
11448603 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11428603 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10408.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4746-97-8 | C8H12O3 | 156.181 g/mol
1,4-Cyclohexanedione is used in the preparation of series of potent analgesic compounds. 1,4-Cyclohexanedione is also used as a building block in the synthesis of tritium labelled probes for the autoradiography study of the dopamine reuptake complex.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1,4-ciclohexanodiona se utiliza en la preparación de series de potentes compuestos analgésicos. La 1,4-ciclohexanodiona también se utiliza como un bloque de construcción en la síntesis de sondas marcadas con tritio para el estudio de autoradiografía del complejo de recaptación de dopamina.
Solubilidad
Soluble en metanol &cloroformo.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar alejado de la humedad y de agentes oxidantes. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes. Asegurar una ventilación adecuada durante el uso.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4746-97-8
Fórmula molecular C8H12O3
Peso molecular (g/mol) 156.181
Número MDL MFCD00010214
Clave InChI VKRKCBWIVLSRBJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-dioxaspiro 4.5 decan-8-one, 1,4-cyclohexanedione monoethylene acetal, 1,4-cyclohexanedione monoethylene ketal, 1,4-cyclohexanedione monoethyleneacetal, 1,4-dioxa-spiro 4.5 decan-8-one, 1,4-cyclohexanedione monoethyleneketal, cyclohexane-1,4-dione monoethylene ketal, 1,4-dioxaspiro 4.5 decane-8-one
PubChem CID 567415
Nombre IUPAC 1,4-dioxaspiro[4.5]decan-8-ona
SMILES C1CC2(CCC1=O)OCCO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Cyclohexanedione monoethylene acetal
Punto de fusión 72°C to 75°C
Cantidad 5 g
Beilstein 117631
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in chloroform & methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.18
Porcentaje de pureza 97%