Learn More
1,4-Ciclohexanodiona Mono(2,2-dimetiltrimetileno Cetal), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Cyclohexanedione Mono(2,2-dimethyltrimethylene Ketal) |
| CAS | 69225-59-8 |
| Fórmula molecular | C11H18O3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 3,3-Dimethyl-1,5-dioxaspiro[5.5]undecan-9-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H18O3/c1-10(2)7-13-11(14-8-10)5-3-9(12)4-6-11/h3-8H2,1-2H3 |
| SMILES | CC1(C)COC2(CCC(=O)CC2)OC1 |
| Nombre IUPAC | 3,3-dimetil-1,5-dioxaspiro[5.5]undecan-9-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 198.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.1256 |
Título del producto
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?