Learn More
1,4-Ciclohexanodiona mono-2,2-dimetiltrimetilenoacetal, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11337456
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11337456 1 g 1 g
11347456 5 g 5 g
11357456 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11337456 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09490.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69225-59-8
Fórmula molecular C11H18O3
Peso molecular (g/mol) 198.262
Número MDL MFCD00006652
Clave InChI COKVDTKAWIFNTH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3-dimethyl-1,5-dioxaspiro 5.5 undecan-9-one, 1,4-cyclohexanedione mono-2,2-dimethyltrimethylene ketal, 1,4-cyclohexanedione mono 2,2-dimethyltrimethylene ketal, 3,3-dimethyl-1,5-dioxa-spiro 5.5 undecan-9-one, 9,9-dimethyl-7,11-dioxaspiro 5.5 undecan-3-one, 1,5-dioxaspiro 5.5 undecan-9-one, 3,3-dimethyl, pubchem11226, maybridge1_004236, 1,4-cyclohexanedionemono-2,2-dimethyltrimethyleneketal
PubChem CID 587968
Nombre IUPAC 3,3-dimetil-1,5-dioxaspiro[5.5]undecan-9-ona
SMILES CC1(COC2(CCC(=O)CC2)OC1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Cyclohexanedione mono-2,2-dimethyltrimethylene ketal
Punto de fusión 46°C to 50°C
Cantidad 1 g
Beilstein 3541930
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.26
Porcentaje de pureza 95%