Learn More
1,4-ciclohexanodiona-d8, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Cyclohexanedione-d8 |
| CAS | 23034-25-5 |
| Fórmula molecular | C6D8O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1,4-Cyclohexanedione-2,2,3,3,5,5,6,6-d8 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2 |
| SMILES | O=C(C([2H])([2H])C1([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1=O |
| Nombre IUPAC | ciclohexano-1,4-diona-d8 |
| Peso molecular (g/mol) | 120.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 120.1 |