Learn More
Bis(Etileno acetal) de 1,4-ciclohexandiona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11485676
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11485676 10 g 10 g
11495676 50 g 50 g
11405686 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11485676 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20784.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 183-97-1 | C10H16O4 | 200.234 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 183-97-1
Fórmula molecular C10H16O4
Peso molecular (g/mol) 200.234
Número MDL MFCD00010851
Clave InChI YSMVSEYPOBXSOK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-cyclohexanedione bis ethylene ketal, 1,4,9,12-tetraoxadispiro 4.2.4.2 tetradecane, 1,4-cyclohexanedione bis ethylene acetal, 1,4,9,12-tetraoxadispiro 4,2,4,2 tetradecane, 1,4-cyclohexanedione bis ethyleneketal, 1,4,9,12-tetraoxadispiro 4.2.4^ 8 .2^ 5 tetradecane, 1,4,9,12-tetraoxadispiro 4.2.4?.2? tetradecane, maybridge1_006651, 1,4-cyclohexanedione ethyleneketal
PubChem CID 135986
Nombre IUPAC 1,4,9,12-Tetraoxadispiro[4.2.4^{8}.2^{5}]tetradecano
SMILES C1CC2(CCC13OCCO3)OCCO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Cyclohexanedione bis(ethylene acetal)
Punto de fusión 79°C to 80°C
Punto de ebullición 75°C to 85°C (0.5 mmHg)
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.23
Porcentaje de pureza 99%