Learn More
1,4-Ciclohexanodiona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10285480 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10285480 10 g Frasco de vidrio 10 g
10245530 50 g Frasco de vidrio 50 g
11924841 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10285480 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 154830100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 637-88-7 | C6H8O2 | 112.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 637-88-7
Fórmula molecular C6H8O2
Peso molecular (g/mol) 112.13
Clave InChI DCZFGQYXRKMVFG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-cyclohexanedione, tetrahydroquinone, 1,4-dioxocyclohexane, 1,4-cyclohexandione, 1,4 cyclohexane dione, 1,4-cyclohexane-dione, cyclohexan-1,4-dione, pubchem13686, cyclohexane-1,4-quinone, acmc-1b8ar
PubChem CID 12511
ChEBI CHEBI:28286
Nombre IUPAC ciclohexano-1,4-diona
SMILES C1CC(=O)CCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 4-Cyclohexanedione
Punto de fusión 76.0°C to 80.0°C
Color Beige o amarillo
Punto de ebullición 112°C (26.0 hPa)
Temperatura de inflamación 132°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H8(=O)2
Cantidad 10 g
Beilstein 07,556
Fieser 01,178
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol and ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino o copos