Learn More
1,4-Ciclohexanodiona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1, 4-Cyclohexanedione |
| Punto de fusión | 76.0°C to 80.0°C |
| Color | Beige o amarillo |
| Punto de ebullición | 112°C (26.0 hPa) |
| Temperatura de inflamación | 132°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | C6H8(=O)2 |
| Cantidad | 50 g |
| Mostrar más |