Learn More
1,4-Ciclohexanediona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498973
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11498973 100 g 100 g
11488973 25 g 25 g
11408983 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11498973 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11100.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 637-88-7 | C6H8O2 | 112.128 g/mol
1,4-Cyclohexanedione is used in the preparation of 1,4 benzoquinone and bromoorganics. It is also used to study the influence of visible light on the bromate-1,4-cyclohexanedione-ferroin oscillating reaction. It plays a vital role in pharmaceuticals, plant growth regulator and as a conducting material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1,4-Ciclohexanediona se utiliza en la preparación de 1,4 benzoquinona y bromoorgánicos. También se utiliza para estudiar la influencia de la luz visible en la reacción oscilante de bromato-1,4-ciclohexanodiona-ferroína. Desempeña un papel vital en los productos farmacéuticos, como regulador del crecimiento de las plantas y como material conductor.
Solubilidad
Soluble en metanol y etanol.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 637-88-7
Fórmula molecular C6H8O2
Peso molecular (g/mol) 112.128
Número MDL MFCD00001606
Clave InChI DCZFGQYXRKMVFG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-cyclohexanedione, tetrahydroquinone, 1,4-dioxocyclohexane, 1,4-cyclohexandione, 1,4 cyclohexane dione, 1,4-cyclohexane-dione, cyclohexan-1,4-dione, pubchem13686, cyclohexane-1,4-quinone, acmc-1b8ar
PubChem CID 12511
ChEBI CHEBI:28286
Nombre IUPAC ciclohexano-1,4-diona
SMILES C1CC(=O)CCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Cyclohexanedione
Punto de fusión 77°C to 78°C
Punto de ebullición 132°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación 132°C (269°F)
Cantidad 100 g
Beilstein 774152
Información de solubilidad Soluble in methanol and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.13
Porcentaje de pureza 98%