Learn More
1,4-ciclohexanodiol (mezcla cis/trans), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Cyclohexanediol (Cis/Trans Mixture) |
| CAS | 556-48-9 |
| Fórmula molecular | C6H12O2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 1,4-Dihydroxycyclohexane, NSC 5651, Quinitol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h5-8H,1-4H2 |
| SMILES | OC1CCC(O)CC1 |
| Nombre IUPAC | ciclohexano-1,4-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 116.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.0837 |