Learn More
1,4-Ciclohexanediol, cis + trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494407
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11494407 100 g 100 g
11484407 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11494407 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20446.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 556-48-9 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
1,4-Cyclohexanediol, cis + trans, is used as a chemical, organic, pharmaceutical intermediate. It is also used as an important intermediate for manufacturing of anti-Cancer and anti-Infective Drugs - dihydroartemisinin and dihydroartemisitene dimers. It is also used in co polyester resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,4-ciclohexanediol, cis + trans, se utiliza como intermediario químico, orgánico y farmacéutico. También se utiliza como un importante intermediario para la fabricación de medicamentos contra el cáncer y anti-infecciosos - dímeros de dihidroartemisinina y dihidroartemisiteno. También se utiliza en resinas de copoliéster.
Solubilidad
Es altamente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes, cloruros ácidos, anhídridos ácidos y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 556-48-9
Fórmula molecular C6H12O2
Peso molecular (g/mol) 116.16
Número MDL MFCD00001448,MFCD00063612,MFCD00075462
Clave InChI VKONPUDBRVKQLM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-cyclohexanediol, cis-1,4-cyclohexanediol, trans-1,4-cyclohexanediol, trans-cyclohexane-1,4-diol, quinitol, 1,4-cyclohexanediol, trans, cis-cyclohexane-1,4-diol, 1,4-cyclohexanediol, cis, trans-1,4-dihydroxycyclohexane, cis-1,4-dihydroxycyclohexane
PubChem CID 11162
Nombre IUPAC ciclohexano-1,4-diol
SMILES OC1CCC(O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Cyclohexanediol
Nombre de nota cis + trans
Punto de fusión 98°C to 103°C
Punto de ebullición 149°C to 151°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación 65°C (149°F)
Cantidad 100 g
Beilstein 2036658
Información de solubilidad It is highly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16
Porcentaje de pureza 98%