Learn More
1,4-Ciclohexanodiol, 99 %, mezcla de cis y trans, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10343432 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10343432 25 g Frasco de plástico 25 g
10000880 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10343432 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 111150250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 556-48-9 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 556-48-9
Fórmula molecular C6H12O2
Peso molecular (g/mol) 116.16
Número MDL MFCD00001448,MFCD00063612,MFCD00075462
Clave InChI VKONPUDBRVKQLM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-cyclohexanediol, cis-1,4-cyclohexanediol, trans-1,4-cyclohexanediol, trans-cyclohexane-1,4-diol, quinitol, 1,4-cyclohexanediol, trans, cis-cyclohexane-1,4-diol, 1,4-cyclohexanediol, cis, trans-1,4-dihydroxycyclohexane, cis-1,4-dihydroxycyclohexane
PubChem CID 11162
Nombre IUPAC ciclohexano-1,4-diol
SMILES OC1CCC(O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 4-Cyclohexanediol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 98°C to 102°C
Punto de ebullición 150°C (20.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 65°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C6H10(OH)2
Cantidad 25 g
Beilstein 06, IV, 5209
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16
Porcentaje de pureza 99%