Learn More
1,4-ciclohexanodimetanol, TRC
Código de producto. 30364613
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
30364613 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30364613 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC98451050G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Cyclohexanedimethanol
CAS 105-08-8
Fórmula molecular C24 H30 O3 Si
Cantidad 50 g
Sinónimo 1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexane, 1,4-Cyclohexamethylenebis(methylol), 1,4-Cyclohexane dimethylol, 1,4-Dimethylolcyclohexane, CHDM, CHDM-D, Cyclohex-1,4-ylenedimethanol, NSC 44508, Rikabinol DM, Sky CHDM, Vibracure A 240
Fórmula InChI InChI=1S/C24H30O3Si/c1-24(2,3)28(19-10-6-4-7-11-19,20-12-8-5-9-13-20)26-17-18-14-15-22-21(18)16-23(25)27-22/h4-13,18,21-22H,14-17H2,1-3H3/t18-,21+,22+/m1/s1
SMILES CC(C)(C)[Si](OC[C@H]1CC[C@@H]2OC(=O)C[C@@H]12)(c3ccccc3)c4ccccc4
Nombre IUPAC (3aS,4S,6aS)-4-[[terc-butil(difenil)silil]oximetil]-3,3a,4,5,6,6a-hexahidrociclopenta[b]furan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 394.579
Formula Weight (peso de la fórmula) 394.196