Learn More
1,4-Cyclohexanedimethanol, Mixture of cis and trans 99%, ACROS Organics™
Código de producto. 10285670 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
500g; frasco de vidrio
Código de producto.
10285670 500g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10285670 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 154925000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 4-Cyclohexanedimethanol
Nombre de nota 99%
CAS 105-08-8
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C8H16O2
Fórmula lineal C6H10(CH2OH)2
Índice de refracción 1.4880 to 1.4900 (20°C, 589nm)
Número MDL MFCD00001512,MFCD00066360
Cantidad 500 g
Sinónimo 1,4-cyclohexanedimethanol, trans-1,4-cyclohexanedimethanol, chdm, 1,4-bis hydroxymethyl cyclohexane, rikabinol dm, cyclohexane-1,4-dimethanol, 1,4-chidm, 1,4-dimethylolcyclohexane, 4-hydroxymethyl cyclohexyl methanol, 1,4-cyclohexanedimethanol, cis
Clave InChI YIMQCDZDWXUDCA-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCC1CCC(CO)CC1
Nombre IUPAC [4-(hidroximetil)ciclohexil]metanol
Peso molecular (g/mol) 144.21
PubChem CID 7735
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.21
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Viscous Liquid After Melting