Learn More
1,4-ciclohexanedimeetanol Éter diglicidiólico, TRC
Código de producto. 30135214
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135214 10 g 10 g
30133575 5 g 5 g
30010001 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135214 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC99797310G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14228-73-0
Fórmula molecular C14H24O4
Peso molecular (g/mol) 256.34
Sinónimo 2,2'-[1,4-Cyclohexanediylbis(methyleneoxymethylene)]bis[oxirane], 1,4-Bis(glycidoxymethyl)cyclohexane, 1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexane diglycidyl Ether, 1,4-Bis[(2,3-epoxypropoxy)methyl]cyclohexane, 1,4-Bis[(glycidyloxy)methyl]cyclohexane, 1,4-Cyclohexanedimethanol diglycidyl Ether
Nombre IUPAC 2-[[4-(oxiran-2-ilmetoximetil)ciclohexil]metoximetiloxirano
SMILES C(OCC1CO1)C2CCC(COCC3CO3)CC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Cyclohexanedimethanol Diglycidyl Ether
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H24O4/c1-2-12(6-16-8-14-10-18-14)4-3-11(1)5-15-7-13-9-17-13/h11-14H,1-10H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.1675