Learn More
1,4-Ciclohexanodimetanol, cis + trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11432788
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11432788 100 g 100 g
11442788 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11432788 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16769.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 105-08-8 | C8H16O2 | 144.21 g/mol
CHDM is a precursor to polyesters. It is one of the most important co-monomers for production of polyethylene terephthalate (PET), or polyethylene terephthalic ester (PETE).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
CHDM es un precursor de los poliésteres. Es uno de los comonómeros más importantes para la producción de tereftalato de polietileno (PET) o éster de tereftalato de polietileno (PETE).
Solubilidad
miscible con agua, glicoléter y cetonas.
Notas
almacénese en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, el agua y la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105-08-8
Fórmula molecular C8H16O2
Peso molecular (g/mol) 144.21
Número MDL MFCD00001512,MFCD00066360
Clave InChI YIMQCDZDWXUDCA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-cyclohexanedimethanol, trans-1,4-cyclohexanedimethanol, chdm, 1,4-bis hydroxymethyl cyclohexane, rikabinol dm, cyclohexane-1,4-dimethanol, 1,4-chidm, 1,4-dimethylolcyclohexane, 4-hydroxymethyl cyclohexyl methanol, 1,4-cyclohexanedimethanol, cis
PubChem CID 7735
Nombre IUPAC [4-(hidroximetil)ciclohexil]metanol
SMILES OCC1CCC(CO)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Cyclohexanedimethanol
Nombre de nota cis + trans
Punto de fusión ∼30°C
Densidad 1.04
Punto de ebullición 282°C to 284°C
Temperatura de inflamación 161°C (322°F)
Cantidad 100 g
Beilstein 1902271
Información de solubilidad Miscible with water,glycolether and ketones.
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.21
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,4-Cyclohexanedimethanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-Cyclohexanedimethanol