Learn More
Ácido 1,4-ciclohexanodicarboxílico, cis + trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11496336
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11496336 100 g 100 g
11406346 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11496336 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23125.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1076-97-7 | C8H12O4 | 172.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1076-97-7
Fórmula molecular C8H12O4
Peso molecular (g/mol) 172.18
Número MDL MFCD00001465
Clave InChI PXGZQGDTEZPERC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, trans-1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, cis-1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, cis-cyclohexane-1,4-dicarboxylic acid, trans-cyclohexane-1,4-dicarboxylic acid, hexahydroterephthalic acid, trans-hexahydroterephthalic acid, trans-1,4-cyclohexanedicarboxybic acid, cis-hexahydroterephthalic acid, 1,4-dicarboxycyclohexane
PubChem CID 14106
Nombre IUPAC ácido ciclohexano-1,4-dicarboxílico
SMILES C1CC(CCC1C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid
Nombre de nota cis + trans
Punto de fusión >300°C
Temperatura de inflamación 235°C (455°F)
Cantidad 100 g
Beilstein 1870377
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.18
Porcentaje de pureza 98%