Learn More
Ácido 1,4-ciclohexanodicarboxílico, 99+ %, mezcla de cis y trans, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10556782 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10556782 5 g Frasco de vidrio 5 g
10741052 100 g Frasco de vidrio 100 g
10310674 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10556782 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 406040050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1076-97-7 | C8H12O4| 172,18 g/ mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1076-97-7
Fórmula molecular C8H12O4
Peso molecular (g/mol) 172.18
Número MDL MFCD00001465
Clave InChI PXGZQGDTEZPERC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, trans-1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, cis-1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, cis-cyclohexane-1,4-dicarboxylic acid, trans-cyclohexane-1,4-dicarboxylic acid, hexahydroterephthalic acid, trans-hexahydroterephthalic acid, trans-1,4-cyclohexanedicarboxybic acid, cis-hexahydroterephthalic acid, 1,4-dicarboxycyclohexane
PubChem CID 14106
Nombre IUPAC ácido ciclohexano-1,4-dicarboxílico
SMILES C1CC(CCC1C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 4-Cyclohexanedicarboxylic acid
Nombre de nota Mixture of cis and trans
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 165°C to 168°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.18
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación