Learn More
1,4-Ciclohexanediamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Cyclohexanediamine |
| CAS | 3114-70-3 |
| Fórmula molecular | C6H14N2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1,4-Cyclohexanediamine (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 1,4-Cyclohexylenediamine, 1,4-Diaminocyclohexane, 4-Aminocyclohexylamine, Hexahydro-1,4-phenylenediamine, Cyclohexane-1,4-diamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H14N2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h5-6H,1-4,7-8H2 |
| SMILES | NC1CCC(N)CC1 |
| Nombre IUPAC | ciclohexano-1,4-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 114.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 114.1157 |