Learn More
1,4-Ciclohexanobis(metilamina), cis + trans, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11343037
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11343037 25 g 25 g
11323037 1 g 1 g
11333037 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11343037 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13407.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2549-93-1 | C8H18N2 | 142.246 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2549-93-1
Fórmula molecular C8H18N2
Peso molecular (g/mol) 142.246
Número MDL MFCD00039463
Clave InChI OXIKYYJDTWKERT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-bis aminomethyl cyclohexane, 1,4-cyclohexanedimethanamine, bamch, cis-1,4-bis aminomethyl cyclohexane, 1,4-cyclohexanebis methylamine, cyclohexane-1,4-diyldimethanamine, trans-1,4-bis aminomethyl cyclohexane, 4-aminomethyl cyclohexyl methanamine, trans-1,4-cyclohexanedimethanamine, cyclohex-1,4-ylenebis methylamine
PubChem CID 17354
Nombre IUPAC [4-(aminometil)ciclohexil]metanamina
SMILES C1CC(CCC1CN)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Cyclohexanebis(methylamine)
Nombre de nota Cis + Trans
Densidad 0.95
Punto de ebullición 239°C to 244°C
Temperatura de inflamación 106°C (222°F)
Índice de refracción 1.49
Cantidad 25 g
Número UN UN2922
Beilstein 2071383
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.25
Porcentaje de pureza 96%