Learn More
1-(4-cianofenil)piperazina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1-(4-Cyanophenyl)piperazine |
| CAS | 68104-63-2 |
| Fórmula molecular | C11 H13 N3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H13N3/c12-9-10-1-3-11(4-2-10)14-7-5-13-6-8-14/h1-4,13H,5-8H2 |
| SMILES | N#Cc1ccc(cc1)N2CCNCC2 |
| Nombre IUPAC | 4-piperazin-1-ilbenzonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 187.241 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 187.111 |